Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 952,00 zł |
Informacje o tej pozycji
952,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 mg/L in nitric acid
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Certyfikowana zawartość wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
Analysis Note
Other Notes
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań przepływu pracy dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description TraceCERT®, 10 elements, 100 mg/L in nitric acid | description TraceCERT®, 7 elements, 100 mg/L in hydrochloric acid | description TraceCERT®, 8 elements, 100 mg/L in nitric acid and hydrofluoric acid | description TraceCERT®, 10 elements, (4.8% HNO3 und 0,5% HF) |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable, AAS: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) - |
| product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
| concentration 100 mg/L in nitric acid | concentration 100 mg/L in hydrochloric acid | concentration 100 mg/L in nitric acid and hydrofluoric acid | concentration (4.8% HNO3 und 0,5% HF) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10325-94-7 + 10141-05-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?