Kluczowe dokumenty
78887
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxododecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19D3H34NO5
Masa cząsteczkowa:
362.52
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -25.0 to -19.0, c = 0.1 in methanol
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zakres etykietowania
≥99%
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)