Merck
78340
Supelco
1-Octene
reference material
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Beilstein:
1734497
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
36 mmHg ( 38 °C)
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
446 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
3.9 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
gęstość
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Klucz InChI
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten materiał referencyjny (RM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normąISO/IEC 17025. Ten RM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)