Merck
72528
Supelco
2′,4′-Dihydroxy-3′-propylacetophenone
analytical standard
Synonim(y):
1-(2,4-dihydroksy-3-propylofenylo)etenon
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C6H2(OH)2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
124-127 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CCCc1c(O)ccc(C(C)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-4-9-10(13)6-5-8(7(2)12)11(9)14/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
QGGRBWUQXAFYEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)