Przejdź do
69127
Diethyl azelate
analytical standard
Synonim(y):
Azelaic acid diethyl ester, Diethyl nonanedioate, Nonanedioic acid diethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
172 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−16-−15.8 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12458369236743518
description
analytical standard
description
technical grade, 90%
description
analytical standard
description
≥98.5% (GC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
technical grade
grade
analytical standard
grade
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
assay
≥95%
assay
90%
assay
≥97%
assay
≥98.5% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl azelate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)