Przejdź do
68467
N-Nitrosopyrrolidine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1-Nitrosopyrrolidine, N-Nitrosopyrrolidine, NPYR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.24
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=NN1CCCC1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI key
WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Biochem/physiol Actions
Induces hepatocellular carcinomas and lung adenomas in mice. Forms DNA adducts that primarily result in A:T to G:C mutations.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
681971A04060
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
bp
214 °C (lit.)
bp
214 °C (lit.)
bp
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
USP
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrosopyrrolidine
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)