Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł |
Informacje o tej pozycji
244,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
InChI key
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Nitrosomorpholin (CAS 59-89-2) is a non‑intentionally added substance (NIAS), typically formed by nitrosation of secondary amines in polymers, adhesives, inks, or elastomers. It is not deliberately used as a monomer or additive; occurrences are trace‑level and process‑dependent. Analytical testing focuses on trace identification and quantification, root‑cause analysis, and trend monitoring under worst‑case time/temperature/simulant conditions to support risk assessment and compliance. This analytical standard is utilized in chromatographic and spectrometric techniques for the detectionof nitrosamines in chemical, pharmaceutical, food and environmental matrices.
Discover our portfolio of nitrosamine reference materials
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrosomorpholine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Narządy docelowe
Liver
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
59-89-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?