Przejdź do
68359
N-Nitrosomorpholine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Nitrosomorpholine, NMOR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
872,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
NACRES:
NA.24
872,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
InChI key
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
N-Nitrosomorpholine (CAS 59-89-2) is a non‑intentionally added substance (NIAS), typically formed by nitrosation of secondary amines in polymers, adhesives, inks, or elastomers. It is not deliberately used as a monomer or additive; occurrences are trace‑level and process‑dependent. Analytical testing focuses on trace identification and quantification, root‑cause analysis, and trend monitoring under worst‑case time/temperature/simulant conditions to support risk assessment and compliance.
Discover our portfolio of nitrosamine reference material
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrosomorpholine
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Liver
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
59-89-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)