Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 18 160,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 45 260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
18 160,00 zł
Quality Segment
form
liquid
concentration
100 mM Na2CO3, 4 mM NaHCO3
technique(s)
ion chromatography: suitable
suitability
application tested
General description
Application
Metrohm IC application note : AN-S-397 : IC assay for sodium chloride in sodium chloride tablets for solution
Metrohm IC application note : AN-S-398 : Phosphate in sodium and potassium phosphates compounded injections
Metrohm IC application note : AN-U-049 : Disinfection byproducts in water
Metrohm IC application note : AN-P-085 : Iodine monitoring in natural sources
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100 mM Na2CO3 and 4 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 17 | description 160 mM Na2CO3 and 5 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 19 | description Na2CO3 64mM and NaHCO3 20mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 5 | description 0.1 M Na2CO3 in water, eluent concentrate for IC |
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| suitability application tested | suitability application tested | suitability application tested | suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| concentration 100 mM Na2CO3, 4 mM NaHCO3 | concentration 5 mM NaHCO3, 160 mM Na2CO3 | concentration 20 mM NaHCO3 in H2O, 64 mM Na2CO3 in H2O | concentration 0.1 M Na2CO3 in water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?