Kluczowe dokumenty
66922-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 1.5 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, L × I.D. 15 cm × 1.5 mm, 2.7 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
opis
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped: no
klasy chemiczne analitów
peptides
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
4.6% carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 1.5 mm
powierzchnia
90 m2/g
pokrycie powierzchni
2.2 μmol/m2
Matryca
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
wielkość cząstki
2.7 μm
2.7 μm
wielkość porów
160 Å
Zakres roboczy pH
1-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Learn about UHPLC-MS analysis of trastuzumab on a BIOshell™ 160A peptide C18 column and discover reduced solvent consumption in peptide mapping using 1.5 mm I.D. columns.
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.