65731-U
Discovery® Zr-Carbon HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
Materiały
stainless steel column
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
1% Carbon loading
Parametry
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 2.1 mm
powierzchnia
30 m2/g
Matryca
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
carbon phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
Zakres roboczy pH
1-14
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Excellent separation of geometric isomers and diastereomers.
- Very hydrophobic surface.
- Most different retention compared to other Discovery Zr phases for non-ionic compounds.
- Similar to porous graphitic carbon, but with added ion-exchange interactions.
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)