Kluczowe dokumenty
63468
Supelco
Silica gel on TLC Al foils
silica gel 60 matrix, L × W 10 cm × 20 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
10 cm × 20 cm
grubość warstwy
0.20 mm
powierzchnia
~500 m2/g
wielkość cząstki
5-17 μm
wielkość porów
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
Opis ogólny
  • Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
  • Easy and precise cutting (no flaking of silica)
  • Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
polymer binder, is stable in almost all organic solvents and resistant towards aggressive visualisation reagents and aqueous eluents
Inne uwagi
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
105553
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)