Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1430,00 zł
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-18 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
parameter
<70 °C temp. range
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
matrix
silica gel high purity, spherical
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
compatibility
use to protect LC-18, LC-PAH
separation technique
reversed phase
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| L × I.D. 2 cm × 2.1 mm | L × I.D. 2 cm × 4 mm | L × I.D. 2 cm × 2.1 mm | L × I.D. 2 cm × 3 mm |
| pore size 120 Å | pore size 120 Å | pore size 120 Å | pore size 120 Å |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-18 Supelguard Cartridge
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?