Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 2.1 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
Pore size:
120 Å
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-18-S Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-18-S Supelguard Cartridge
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?