Kluczowe dokumenty
59465-U
Opti-Max® inlet check valve
for use with LC-6A, LC-10AS, Shimadzu 228-12353-91
Synonim(y):
Optimize Technologies HPLC Pump Part for Shimadzu
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Shimadzu 228-12353-91
kompatybilność
for use with LC-6A, LC-10AS
Informacje prawne
Opti-Max is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)