Kluczowe dokumenty
59205
Supelco
Postcolumn Reactor, Single Bead String Reactor
Acid Washed/Silanized
Synonim(y):
SINGLE BEAD STRING REACTOR ACID WASHED/SILANIZED 250U
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
rozmiar śr. zewn. × śr. wewn.
30 cm × 250 μm × 0.5 mm
temp. przechowywania
2-8°C
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)