58991C40
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-8-DB HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
linia produktu
SUPELCOSIL™
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
6.0% carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
pH robocze
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?