Kluczowe dokumenty
58530AST
Supelco
CHIRALPAK® CBH (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
15 570,00 zł
15 570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
15 570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
15 570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
CHIRALPAK® CBH HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
CHIRALPAK®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
CHIRALPAK®
Parametry
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
cellobiohydrolase phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
Hermansson described the use of natural proteins immobilized onto a silica support for chiral separations in 1983 (1). Proteins contain a large number of chiral centers of one configuration, and many other sites that contribute to the general retention process. Used primarily for the separation enantiomers of basic compounds, CHIRALPAK CBH phase has cellobiohydrolase as the chiral selector immobilized on spherical 5 μm silica particles. Used in reversed-phase mode, retention and enantioselectivity is regulated by changes of pH, buffer concentration and organic modifier. The mobile phases are mixtures of phosphate or acetate buffers and organic solvents such as 2-propanol or acetonitrile. The column is preferably used for the separation of enantiomers of basic drugs, particularly compounds containing one or more nitrogen atoms along with one or more hydrogen-bonding groups (alcohol, phenol, carbonyl, amide, ether, ester, etc.).
Features:
  • Direct reversed phase resolution of chiral molecules
  • Stable with a variety of organic modifiers
  • Available in analytical and semi-preparative sizes
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)