Kluczowe dokumenty
58451AST
Supelco
CHIRALPAK® HSA (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Chiralna kolumna HPLC o wysokiej selektywności
Wybierz wielkość
1 EA
20 150,00 zł
20 150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
20 150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
20 150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
CHIRALPAK® HSA HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L79
linia produktu
CHIRALPAK®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
CHIRALPAK®
Parametry
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
human serum albumin phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
CHIRALPAK HSA, which uses human serum albumin as the chiral selector, is highly selective for acidic racemates, preferably weak and strong acids, zwitterionic and non-protolytic (neutral) compounds. Phosphate buffers (normally 0.01-0.1M, pH 5-7) with addition of organic modifiers are used as mobile phases. Enantioselectivity and retention can be regulated by changing the mobile phase composition. However, the primary use of CHIRALPAK HSA is for fast drug/protein binding studies (1). To calculate the % protein binding, measure the retention time of an unretained compound (t0) and the compound of interest (tr) on the CHIRALPAK HSA column. Then use the capacity factor equation:
k = (tr - t0)/tr
to calculate the % protein binding (P):
P = 100k/(k+1)
Different types of mobile phases can be used. A mobile phase consisting of 6% 2-propanol in 20 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0 gives data in good agreement with literature data. The mobile phase conditions should be chosen to suit the drugs to be tested, i.e., for high protein binding drugs a mobile phase with higher eluting strength might be needed in order to reduce retention times.
(1) Goodman, A.; Gilman, A.G. The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th Edition, McGraw-Hill: New York, 1996; pp 1712-1792.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)