581618-U
Ascentis® Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Nazwa produktu
Ascentis® Phenyl HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
19% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 10 mm
powierzchnia
450 m2/g
pokrycie powierzchni
5.2 μmol/m2
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The Ascentis Phenyl provides superior separations in reversed-phase mode including 100% aqueous conditions. It may also be used in HILIC/ANP (aqueous normal phase) mode and shows low UV/MS bleed for gradient applications.
Cechy i korzyści
- 100% Aqueous Compatible
- ANP/HILIC and reversed-phase
- Low UV/MS bleed for gradient applications
- Alternate selectivity
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?