581522-U
Ascentis® Si (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Ascentis® Si HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
3 cm × 2.1 mm
powierzchnia
450 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
macierz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
100 Å
operating pH range
2-6
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Opis ogólny
The Ascentis Si is a high loading capacity silica with excellent peak shape. The Ascentis Si performs in both normal-phase and HILIC/ANP (aqueous normal phase) mode.
Informacje prawne
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?