581509-U
Ascentis® Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
3540,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3540,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
powierzchnia
450 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zakres roboczy pH
2-6
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Opis ogólny
The Ascentis Si is a high loading capacity silica with excellent peak shape. The Ascentis Si performs in both normal-phase and HILIC/ANP (aqueous normal phase) mode.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Analiza aminokwasów jest odpowiednim narzędziem do precyzyjnego określania ilości białka, ale także dostarcza szczegółowych informacji na temat względnych aminokwasów.