Kluczowe dokumenty
581392-U
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Supelguard Guard Cartridge Holder, Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
metody
HPLC: suitable
kompatybilność
for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)