Kluczowe dokumenty
577335-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
3400,00 zł
3400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
3400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
2445 Kolumna HPLC Express 90 Å AQ-C18, 2,7 μm, column L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
6.5% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
135 m2/g
Matryca
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
AQ-C18, polar modified bonding phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Ascentis® Express AQ-C18 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7μm. The AQ-C18 is a C18 bonded phase prepared using a proprietary procedure that incorporates a small amount of polar silane which makes the phase resistant to dewetting. This resistance to dewetting allows the users of the AQ-C18 phase to run highly-aqueous (up to 100%) mobile phases. The modified C18 phase exhibits similar retention to Ascentis® Express C18 with a different selectivity, adding a valuable alternative for resolving difficult separations. The AQ-C18 is a reversed-phase packing that can be used for basic, acidic, and neutral compounds.
Komentarz do analizy
The target analytes include acids, bases, and polar analytes.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)