Przejdź do
57418
Gripper fitting
for use with 1/8 in. tubing
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Tube end fittings (nuts) not included.
packaging
pkg of 10 ea
technique(s)
LPLC: suitable
compatibility
for use with 1/8 in. tubing, for use with Omnifit fittings
General description
Gripper fitting is used in sealing of the protein chip cartridge by screwing the plastic holder and connection tubing.
Application
Gripper fitting may be used in chromatographic sample preparation, purification and traditional/classical flash chromatography.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5741758458
description
for use with 1/8 in. tubing
description
for use with 1/16 in. tubing
description
size 1/16 in., pkg of 5 ea
compatibility
for use with 1/8 in. tubing, for use with Omnifit fittings
compatibility
for use with Omnifit fittings, for use with 1/16" tubing
compatibility
-
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 5 ea
description
Tube end fittings (nuts) not included.
description
Tube end fittings (nuts) not included.
description
nuts and ferrules (5 ea)
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gripper fitting
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)