Przejdź do
57172
ENVI™-8 DSK SPE Disk
diam. 47 mm, pk of 24
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
24 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
922,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
922,50 zł
Cena katalogowa1230,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pk of 24
Quality Segment
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
diam.
47 mm
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking water)
  • The SPE membrane equivalents of ENVI-18 and ENVI-8 packed bed SPE sorbents
  • Porous glass fiber membranes embedded with C18 or C8 modified silica particles.
  • Provides faster flow rates and exhibits less clogging than PTFE discs for the extraction of organic contaminants from drinking water samples
  • Typical applications include polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), phthalates, semivolatile organics, paraquat and diquat, pesticides and herbicides
Legal Information
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
572335711457138
description
diam. 47 mm, pk of 24
description
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
description
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
description
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
diam.
47 mm
diam.
-
diam.
-
diam.
-
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
packaging
pk of 24
packaging
pk of 30
packaging
pk of 20
packaging
pk of 16
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)