Przejdź do
56738
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
Synonim(y):
0.040IN ID SS TUBING, 1/16IN OD, 10CM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
58,30 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.35
Material:
none band
58,30 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
none band
L × O.D. × I.D.
10 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
General description
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. One piece each. The 5 cm, 10 cm and 20 cm lengths are straight, all other dimensions are coiled
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
567375672456736
description
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
description
L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
description
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.
description
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.030 in.
material
none band
material
none band
material
-
material
white stainless steel color band
L × O.D. × I.D.
10 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
L × O.D. × I.D.
5 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
L × O.D. × I.D.
1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.
L × O.D. × I.D.
1.0 m × 1/16 in. × 0.030 in.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)