Kluczowe dokumenty
56712-U
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.005 in.
Wybierz wielkość
1 EA
182,00 zł
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
182,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
1.0 m × 1/16 in. × 0.005 in.
kolor
red band
Opis ogólny
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. 1 m length is coiled, all other dimensions are straight.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)