Merck
55308-U
Supelco
5225 Tox Tricho
volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
Supel Tox
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene tube
skład
bed wt., 2 g (1.5g bottom, 500mg top)
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
grupa aktywna macierzy
Tricho MIP coating
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
The need for a quick, simplistic sample cleanup approach prior to chromatographic mycotoxin analysis has brought about SPE cartridges that significantly decrease sample prep time, increase reproducibility, and are more user friendly as compared to the industry standard immunoaffinity columns. In addition the Supel Tox SPE approach requires less equipment and fewer consumables, providing an additional cost savings .
Unlike the multiple step “bind and elute” strategy implemented when using immunoaffinity columns, the Supel Tox AflaZea, DON, and Tricho SPE cartridges employ an “interference removal” strategy which saves time by eliminating wash steps prior to elution of aflatoxin, zearalenone, deoxynivalenol, and tricothecenes (type A and B), respectively. Cartridges removing interferences associated with analysis of the above and fumonisins (B1 and B2) as well as ochratoxin A are also available as a part of our Supel Tox product offering.
Cechy i korzyści
  • Usuwa zakłócenia związane z analizą mikotoksyn.
  • Lepsza odtwarzalność niż w przypadku obecnego standardu branżowego, kolumn immunopowinowactwa.
  • Czas związany z przygotowaniem próbki jest do dziesięciu razy krótszy niż w przypadku kolumn immunopowinowactwa.
  • Podstawowa i szybka metodologia wymagająca niewielkiego dodatkowego rozwoju metody.
  • Większa trwałość w porównaniu z kolumnami immunopowinowactwa dzięki stabilnemu termicznie formatowi. Do transportu i przechowywania nie jest wymagane chłodzenie.
Informacje prawne
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Supel™ Tox video demonstrates how this SPE product accomplishes mycotoxin sample prep in fewer steps, with better reproducibility and higher sample throughput than IAC.
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.