Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 34,00 zł 25,50 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.21
25,50 zł
Cena katalogowa34,00 złZaoszczędź 25%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
Tefzel® adapter (one-piece design)
packaging
pkg of 1 ea
bore diam.
0.04 in. (1.0 mm)
thread L × total L
0.41 in. × 0.78 in.
fitting
female Luer, 1/4-28 female
General description
Tubing adaptor is a national pipe thread taper made up of stainless steel which is used to connect a female adaptor. It can be used to connect capillary tubes in HPLC, GC.
Legal Information
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| fitting female Luer, 1/4-28 female | fitting female Luer, 10-32 male | fitting 1/4-28 female, female Luer (lock rim) | fitting male Luer (lock hub-quick connect), 1/4-28 female |
| material Tefzel® adapter (one-piece design) | material Tefzel® adapter (one-piece design) | material red PEEK adapter (one-piece design) | material PEEK adapter (one-piece design) |
| bore diam. 0.04 in. (1.0 mm) | bore diam. - | bore diam. - | bore diam. - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| thread L × total L 0.41 in. × 0.78 in. | thread L × total L - | thread L × total L - | thread L × total L - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Upchurch Tubing Adapter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?