Przejdź do
55075
Upchurch Tubing Adapter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
87,60 zł
65,70 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
65,70 zł
Cena katalogowa87,60 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
red PEEK adapter (one-piece design)
packaging
pkg of 1 ea
fitting
female Luer (lock rim), 1/4-28 female
General description
Upchurch Tubing Adapter is a one piece design used to connect membrane adsorber units to a workstation. It is made of PEEK.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
550825874257654
Tubing Adapter 1/4-28 male UNF, for 1/4 in. O.D. tube
58742
Tubing Adapter
description
-
description
-
description
1/4-28 male UNF, for 1/4 in. O.D. tube
description
10-32 nut and ferrule
fitting
1/4-28 female, female Luer (lock rim)
fitting
female Luer, 10-32 male
fitting
1/4-28 male UNF, for 1/4 in. O.D. tube
fitting
10-32 nut and ferrule
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 10 ea
material
red PEEK adapter (one-piece design)
material
Tefzel® adapter (one-piece design)
material
CTFE unit
material
PEEK nut and ferrule
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Upchurch Tubing Adapter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)