Przejdź do
55072
Upchurch Tubing Adapter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
92,30 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
92,30 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PEEK adapter (one-piece design)
packaging
pkg of 1 ea
fitting
male Luer (lock hub-quick connect), 1/4-28 female
General description
To connect membrane adsorber units to a workstation.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
550755507655082
description
-
description
-
description
-
description
-
fitting
male Luer (lock hub-quick connect), 1/4-28 female
fitting
female Luer (lock rim), 1/4-28 female
fitting
10-32 female, female Luer (lock rim)
fitting
female Luer, 10-32 male
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
PEEK adapter (one-piece design)
material
red PEEK adapter (one-piece design)
material
natural PEEK adapter (one-piece design)
material
Tefzel® adapter (one-piece design)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Upchurch Tubing Adapter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)