Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115712
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
PE frit, polypropylene hardware
composition
bed wt., 1 g
packaging
pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
matrix
magnesium silicate base material
matrix active group
Florisil phase
particle size
100-200 mesh
application(s)
food and beverages
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelclean™ LC-Florisil® SPE Tube
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?