Kluczowe dokumenty
506877
2-Chlorobenzoic acid
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
138-140 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
343.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
173 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?