Kluczowe dokumenty
50680-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pk of 3 ea, guard columns
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pk of 3 ea
zakres etykietowania
5.1% Carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure (8700 psi)
maksymalna temperatura
60 °C (pH2/60; pH7/40)
dł. × śr. wewn.
5 mm × 4.6 mm
powierzchnia
75 m2/g
Matryca
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase, dimethyloctadecylsilane and positively charged ligand
Zakres roboczy pH
2-7
Opis ogólny
Kolumny 7938 A160 Peptide PCS-C18 zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić wydajną separację peptydów, a także małych białek. Kolumny te zawierają zaawansowane cząstki Fused-Core® z porami o strategicznym rozmiarze do 160 Å, aby umożliwić zoptymalizowaną dyfuzję peptydów. Ta cecha sprawia, że kolumny te są doskonałym wyborem do mapowania peptydów. Unikalna chemia PCS-C18 zapewnia wyjątkowy kształt piku i zwiększoną pojemność ładowania podstawowych peptydów w porównaniu z tradycyjnymi chemiami C18. Ponadto PCS-C18 ułatwia stosowanie faz ruchomych o niższych stężeniach modyfikatorów fazy ruchomej bez uszczerbku dla wydajności kolumny. Kolumna ta zapewnia również ortogonalną selektywność do ES-C18, ES-CN (cyjano) i chemii fenylo-heksylowej.
Komentarz do analizy
Docelowe anality obejmują peptydy, białka (< 25 kDa MW), trawienie tryptyczne oraz peptydy i polipeptydy modyfikowane potranslacyjnie (PTM).
Informacje prawne
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)