Kluczowe dokumenty
50598-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.7 µm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 2.7 μm particle size
Materiały
(SST)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
Właściwości
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
6.5% Carbon loading
Parametry
40 °C temp. limit (at pH 8)
600 bar max. pressure
90 °C temp. limit (at pH 1)
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
Matryca
Fused Core silica particle platform particle platform
grupa aktywna macierzy
C18
wielkość cząstki
2.7 μm
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
Zakres roboczy pH
1-8
Opis ogólny
2445 Express ES-C18 to niekońcowa faza stacjonarna C18 oparta na sprawdzonej konstrukcji cząstek 4475. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,5 µm i niewielki całkowity rozmiar cząstek wynoszący 2,7 µm. Sterylnie chroniony ligand zmniejsza hydrolizę kwasową, co umożliwia stosowanie faz ruchomych o niskim pH. Oprócz zapewnienia lepszej stabilności z fazami ruchomymi o niskim pH, 2445 Express ES-C18 ma zastosowanie w szerokim zakresie zastosowań małych cząsteczek.
Komentarz do analizy
Docelowe anality obejmują małe cząsteczki, w tym (ale nie wyłącznie) polifenole, kannabinoidy i pestycydy.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)