The phenyl-hexyl phase is 100% aqueous compatible.
50497-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
Wybierz wielkość
1778,00 zł
Cena katalogowa2540,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
1778,00 zł
Cena katalogowa2540,00 złZaoszczędź 30%Nazwa produktu
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
agency
suitable for USP L11
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 3 ea
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 mm × 3 mm
grupa aktywna macierzy
phenylhexyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Can a 100% aqueous mobile phase be used with the Phenyl-Hexyl HPLC column?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.