Merck
50477-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
phenylhexyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Faza fenylowo-heksylowa ma wyjątkową selektywność wynikającą z interakcji substancji rozpuszczonej z pierścieniem aromatycznym i jego zdelokalizowanymi elektronami. Jest ona komplementarna (ortogonalna) zarówno do fazy C18, jak i RP-Amid ze względu na tę wyjątkową aromatyczność. Faza fenylowo-heksylowa ma również tendencję do wykazywania dobrej selektywności kształtu, co może wynikać z wielopunktowej interakcji substancji rozpuszczonej z planarnym układem pierścieni. Większą retencję i selektywność często obserwuje się w przypadku substancji rozpuszczonych z aromatycznymi grupami odbierającymi elektrony (fluor, nitro itp.) lub z delokalizowanym heterocyklicznym układem pierścieniowym, takim jak związki benzodiazepinowe.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C M Chavez-Eng et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1011, 204-214 (2016-01-17)
An ultra-high performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method for the simultaneous determination of (4S,5R)-5-[3,5-bis (trifluoromethyl)phenyl]-3-{[4'-fluoro-5'-isopropyl-2'-methoxy-4-(trifluoromethyl)biphenyl-2-yl] methyl}-4-methyl-1,3-oxazolidin-2-one (anacetrapib, I) and [(13)C5(15)N]-anacetrapib, II in human plasma has been developed to support a clinical study to determine the absolute bioavailability of I.
E Lesellier
Journal of chromatography. A, 1266, 34-42 (2012-11-03)
The recent introduction of new stationary phases for liquid chromatography based on superficially porous particles, called core-shell or fused-core, dramatically improved the separation performances through very high efficiency, due mainly to reduced eddy diffusion. However, few studies have evaluated the
Petr Chocholouš et al.
Talanta, 103, 221-227 (2012-12-04)
Currently, for Sequential Injection Chromatography (SIC), only reversed phase C18 columns have been used for chromatographic separations. This article presents the first use of three different stationary phases: three core-shell particle-packed reversed phase columns in flow systems. The aim of
Ivona Lhotská et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(12), 3319-3329 (2016-03-20)
A new fast and sensitive method based on on-line solid-phase extraction on a fused-core precolumn coupled to liquid chromatography with fluorescence detection has been developed for ochratoxin A (OTA) and citrinin (CIT) determination in lager beer samples. Direct injection of
Alex D Batista et al.
Talanta, 133, 142-149 (2014-12-02)
On-line sample pretreatment (clean-up and analyte preconcentration) is for the first time coupled to sequential injection chromatography. The approach combines anion-exchange solid-phase extraction and the highly effective pentafluorophenylpropyl (F5) fused-core particle column for separation of eight sulfonamide antibiotics with similar