Kluczowe dokumenty
50207-U
Partisil 5 ODS HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
Partisil HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Partisil
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Partisil
zakres etykietowania
5% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
octadecyl
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
85 Å
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)