Kluczowe dokumenty
50181-U
Nucleosil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, matrix octadecyl
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Nucleosil®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Nucleosil®
zakres etykietowania
11% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
powierzchnia
200 m2/g
Matryca
octadecyl
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
metoda separacji
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)