Merck
501751
Carbon Monoxide (7%), Carbon Dioxide (15%), Oxygen (4%), and Methane (4.5%).
In in nitrogen, cylinder of 48 L, analytical standard
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151816
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
form
gas
packaging
cylinder of 48 L
manufacturer/tradename
Scott Gas T237-48
availability
not available in EU
concentration
In in nitrogen
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Analit
Opis
  • Carbon dioxide (99.8%) 15 % (w/w)
  • Carbon monoxide 7 % (w/w)
  • Methane 4.5 % (w/w)
  • Oxygen 4 % (w/w)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
630-08-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
50175104061834421412