Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł |
Informacje o tej pozycji
538,00 zł
Quality Segment
agency
EPA 624,8240,8260
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type tuning solution
packaging
ampule of 1 mL
concentration
25,000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChI key
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, 25,000 μg/mL in methanol | description certified reference material, 2000 μg/mL in methanol | description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL in methanol |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| format single component solution | format single component solution | format neat | format single component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade TraceCERT®, certified reference material | grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromofluorobenzene solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
59.0 °F - open cup
flash_point_c
15 °C - open cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?