Merck
48724-U
Supelco
Decafluorotriphenylphosphine solution
certified reference material, 25 mg/mL in dichloromethane
Synonim(y):
2,3,4,5,6,2′,3′,4′,5′,6′-Decafluorotriphenylphosphine, Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 625,8240,8270
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type tuning solution
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
25 mg/mL in dichloromethane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C18H5F10P/c19-7-9(21)13(25)17(14(26)10(7)22)29(6-4-2-1-3-5-6)18-15(27)11(23)8(20)12(24)16(18)28/h1-5H
Klucz InChI
OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J R Donnelly et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 71(2), 434-439 (1988-03-01)
Mass and intensity calibration of gas chromatograph/mass spectrometer (GC/MS) responses is an important quality assurance issue for chemical analysis. Ion abundance calibration with decafluorotriphenylphosphine (DFTPP) was applied in 1975 to standardize quadrupole spectra to resemble the ion abundances that were