Key Documents
48582
m-Xylene
analytical standard
Synonim(y):
1,3-Dimethylbenzene
About This Item
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
3.7 (vs air)
temp. samozapłonu
982 °F
granice wybuchowości
7 %
opakowanie
ampule of 5000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
tw
138-139 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
gęstość
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?