Key Documents
48527
trans-1,2-Dichloroethene
analytical standard
Synonim(y):
trans-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethene, trans-Acetylene dichloride
About This Item
klasa czystości
analytical standard
ciśnienie pary
5.16 psi ( 20 °C)
granice wybuchowości
12.8 %
opakowanie
ampule of 5000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
tw
48 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
gęstość
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
ciąg SMILES
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
Klucz InChI
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?