Kluczowe dokumenty
48518
2,4,6-Trichlorophenol
analytical standard, ampule of 5000 mg
About This Item
klasa czystości
analytical standard
ciśnienie pary
1 mmHg ( 76.5 °C)
opakowanie
ampule of 5000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
246 °C (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
ciąg SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Klucz InChI
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?