gęstość pary
3.86 (vs air)
ciśnienie pary
11.8 mmHg ( 25 °C)
temp. samozapłonu
1178 °F
granice wybuchowości
7.1 %
opakowanie
ampule of 5000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
tw
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
ciąg SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?