Merck
47661-U
Supelco
Methyl chloroacetate
certified reference material, 1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.52
Beilstein:
506255
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
EPA 552.2
gęstość pary
3.8 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 25 °C)
5.25 mmHg ( 20 °C)
Certyfikat analizy
certificate of analysis is enclosed in each package.
temp. samozapłonu
869 °F
Właściwości
standard type calibration
granice wybuchowości
18.5 %
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
tw
130 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
gęstość
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
Klucz InChI
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniele Tedesco et al.
Chirality, 27(12), 914-918 (2015-10-09)
Caffeic acid-derived polyethers are a class of natural products isolated from the root extracts of comfrey and bugloss, which are endowed with intriguing pharmacological properties as anticancer agents. The synthesis of new polyether derivatives is achieved through ring-opening polymerization of
Milena E Miska et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(24), 2341-2348 (2015-11-14)
The environmental occurrence of chlorinated acetic acids (CAAs) has been extensively studied, but the sources and transport are still not yet fully understood. A promising approach for source apportionment and process studies is the isotopic characterization of target compounds. We