Merck
47570-U
Supelco
all-cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester
10 mg/mL in heptane, analytical standard
Synonim(y):
Fame 22:6n-3, Methyl DHA, Methyl all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexenoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
certificate of analysis is enclosed in each package.
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
10 mg/mL in heptane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
single component solution
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19-
Klucz InChI
VCDLWFYODNTQOT-JDPCYWKWSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)