Kluczowe dokumenty
47444-U
Supelco
EPA 625 Semivolatile Calibration Kit
analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
agency
EPA 625
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
pkg of 1 kit
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Zestaw EPA 625 Semivolatile Calibration Kit jest przydatny do identyfikacji i ilościowego oznaczania kwasów (fenoli), zasad, pestycydów chloroorganicznych i PCB w ściekach komunalnych i przemysłowych. Warunkiem wstępnym metody EPA 625 jest zastosowanie chromatografii gazowej z selektywnym detektorem lub chromatografii gazowej/spektrometrii masowej. Analityk może być lepiej przygotowany do wyboru między GC i HPLC.
Kolumny GC z wypełnieniem są opisane w metodzie EPA 625, ale warunki chromatograficzne mogą być zmienione (np. można użyć kolumn kapilarnych), jeśli zmiany nie spowodują, że metoda będzie "mniej dokładna lub mniej precyzyjna" niż metoda standardowa.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • 625 Semivolatile Calibration Mix (506559) 1 mL
  • TCL Benzidines Mix (48906) 1 mL
  • N-Nitrosodiphenylamine solution (40060) 1 mL
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Blood, Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)